Learn More
1-(4-Amino-3,5-dichlorophényl)-2-éthanone, TRC
Code produit 30319153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319153 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA604690500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Formule moléculaire C8H7Cl2NO
Quantité 500 mg
Synonyme Clenbuterol Ep Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 204.05
Poids de la formule 202.9905