Learn More
1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 97760-76-4 |
| Formule moléculaire | C9H7ClF3NO |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.61 |
| Poids de la formule | 237.0168 |