Learn More
1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-méthylphényl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloro-éthanone (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloro-ethanone |
| CAS | 821794-90-5 |
| Formule moléculaire | C18H19ClNO2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | CMK |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H19ClN4O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-15-17(20)21-10-22-18(15)23(7-2-8-24)16(14)13(25)9-19/h3-6,10,24H,2,7-9H2,1H3,(H2,20,21,22) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2c(C(=O)CCl)n(CCCO)c3ncnc(N)c23 |
| Nom IUPAC | 1-[4-amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-méthylphényl)pyrrulo[2,3-d]pyrimidine-6-yl]-2-chloroéthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.82 |