Learn More
1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947003
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947003 100 g
30931770 5 g
30940019 25 g
30946799 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30947003 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD112829100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate
CAS 2482-00-0
Formule moléculaire C5H16N4O4S
Numéro MDL MFCD00013109
Quantité 100 g
SMILES NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 228.27
Pourcentage de pureté 98%