Learn More
1-(4-Aminophenyl)ethanone hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Aminophenyl)ethanone hydrochloride |
| CAS | 41784-08-1 |
| Formule moléculaire | C8H10ClNO |
| Numéro MDL | MFCD00060232 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(N)C=C1)=O.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.62 |
| Pourcentage de pureté | 98% |