Learn More
Acide 1,4-benzènediacrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468789 5 g 5g
15478789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01141.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16323-43-6 | Molecular Formula: C12H10O4 | Molecular Weight: 218.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16323-43-6
Formule moléculaire C12H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 218.208
Numéro MDL MFCD00002698
Clé InChI AAFXQFIGKBLKMC-KQQUZDAGSA-N
Synonyme 1,4-benzenediacrylic acid, 1,4-phenylenediacrylic acid, p-phenylenediacrylic acid, p-benzenediacrylic acid, unii-0f7e4o8q8y, 3,3'-1,4-phenylene bis-2-propenoic acid, 3,3'-p-phenylene diacrylic acid, 2e-3-4-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl phenyl prop-2-enoic acid, 2'e-3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid, 3,3'-benzene-1,4-diylbisprop-2-enoic acid
CID PubChem 759280
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-[(E)-2-carboxyéthényl]phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenediacrylic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 2579464
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 98%