Learn More
Acide 1,4-benzènediboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used for palladium-catalyzed sequential alkenylation and conjugate addition reactions, scholl cyclizations, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. It is also used in the preparation of indolizine derivatives as OLEDs, in organic thin-film transistors, Fluorescence and solution-processable coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé pour les réactions séquentielles d’alkénylation et d’addition conjuguée catalysées par le palladium, les cyclisations de Scholl, les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé dans la préparation de dérivés d’indolizine en tant qu’OLED, dans des transistors à film mince organique, dans des polymères de coordination à fluorescence et traitables en solution.
Solubilité
Soluble dans l’eau 2,5 %.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Benzenediboronic acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2836921 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water 2.5%. |
| Poids de la formule | 165.75 |
| Pourcentage de pureté | 96% |