Learn More
Ester de bis(pinacol) de l’acide 1,4-benzènediboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468157 1 g 1g
15478157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51707.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99770-93-1 | C18H28B2O4 | 330.038 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99770-93-1
Formule moléculaire C18H28B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 330.038
Numéro MDL MFCD08276852
Clé InChI UOJCDDLTVQJPGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-phenylenediboronic acid, pinacol ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,4-benzenediboronic acid dipinacol ester, amtb185, 1,4-phenylenediboronic acid pinacol ester
CID PubChem 10592495
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OC(C(O3)(C)C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 330.03
Pourcentage de pureté 97%