Learn More
Ester diméthylique de l'acide 1,4-benzènedicarboxylique, TRC
Code produit 30343991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343991 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1853251G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Formule moléculaire C10 H10 O4
Quantité 1 g
Synonyme 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nom IUPAC benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579