Learn More
1,4-benzènediméthanethiol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17291316 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291316 5 g 5g
17281316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17291316 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467610050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-09-9 | C8H10S2 | 170.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-09-9
Formule moléculaire C8H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 170.29
Clé InChI IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC [4-(sulfanylméthyl)phényl]méthanethiol
SMILES SCC1=CC=C(CS)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenedimethanethiol
Point de fusion 45.0°C to 46.0°C
Point d’ébullition 156.0°C (16.0 hPa)
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.3