Learn More
1,4-Benzènediméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10517953 10 g Flacon en verre 10g
10519980 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10517953 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105280100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 589-29-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-29-7
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00004665
Clé InChI BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedimethanol, p-xylylene glycol, p-xylene glycol, terephthalyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,4-xylylene glycol, 1,4-phenylenedimethanol, p-benzenedimethanol, p-xylylenediol, 1,4-dimethylolbenzene
CID PubChem 11506
Nom IUPAC [4-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzenedimethanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 119.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 138.0°C to 143.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CH2OH)2
Quantité 10 g
Beilstein 06, 919
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,very soluble in ether & toluene
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines