Learn More
1,4-Benzènediméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Benzenedimethanol is used as an organic synthesis intermediate. It is also used for preparation of soluble polyphenylene and p-tolyl-methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,4-benzènediméthanol est utilisé comme intermédiaire de synthèse organique. Il est également utilisé pour la préparation du polyphénylène soluble et du p-tolyl-méthanol.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le toluène, le méthanol et l’eau chaude.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Benzenedimethanol |
| Point de fusion | 117°C to 121°C |
| Point d’ébullition | 138°C to 143°C (1 mmHg) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2042077 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ether,toluene,methanol and hot water. |
| Poids de la formule | 138.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |