Learn More
1,4-Benzènedithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388736 250 mg 250mg
11368736 1 g 1g
11378736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19440.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 624-39-5 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,4-Benzenedithiol is used in single molecule junctions in electronic devices. It is also used to treat silver nano particles and in the preparation of gold electrodes. It finds an application in nanomaterial synthesis and in self-assembled monolayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-benzènedithiol est utilisé dans des jonctions à une molécule dans les dispositifs électroniques. Il est également utilisé pour traiter les nanoparticules d’argent et pour la préparation d’électrodes en or. Il trouve une application dans la synthèse des nanomatériaux et dans les monocouches auto-assemblées.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-39-5
Formule moléculaire C6H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 142.23
Numéro MDL MFCD00142541
Clé InChI WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzenedithiol, dithiohydroquinone, 1,4-dimercaptobenzene, 4-mercaptothiophenol, 1,4-benzene dithiol, pubchem6866, acmc-1b45q, benzene-1,4-dithiol gc
CID PubChem 4691729
Nom IUPAC Benzène-1,4-dithiol
SMILES SC1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzenedithiol
Point de fusion 95°C to 99°C
Odeur Stench
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3335
Beilstein 1680022
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 97%