Learn More
1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile, TRC
Code produit 30335229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335229 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2035102G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxan-2-carbonitrile
CAS 1008-92-0
Formule moléculaire C9H7NO2
Quantité 2 g
Synonyme 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carbonitrile, 2-Cyano-1,4-benzodioxan.
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,6H2
SMILES N#CC1COc2ccccc2O1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carbitrile
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477