Learn More
1,4-denzodioxan-5-amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422750 1 g Flacon en verre 1g
10753132 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429370010
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 16081-45-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16081-45-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD03695459
Clé InChI DMLRSJNZORFCBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-amine, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-ylamine, 2,3-ethylenedioxyaniline, 1,4-benzodioxin-5-amine,2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-5-amine, 5-amino-1,4-benzodioxan, 5-amino-1,4-dibenzodioxane, 1,4-benzodioxin-5-amine, 2,3-dihydro, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
CID PubChem 11788387
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-amine
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzodioxan-5-amine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à ambre
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Spherical Beads
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Benzodioxan-5-amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .