Learn More
1,4-Benzodioxan-6-amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334594 5 g 5g
11344594 25 g 25g
11351277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334594 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01421.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22013-33-8
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00006824
Clé InChI BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
CID PubChem 89148
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxan-6-amine
Point de fusion 26°C to 30°C
Densité 1.231
Point d’ébullition 116°C to 118°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.599
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 6447
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%