Learn More
1,4-denzodioxan-6-amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10281542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10281542 5 g Flacon en verre 5g
10606772 50 g Flacon en verre 50g
10493245 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10281542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185780050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22013-33-8 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22013-33-8
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00006824
Clé InChI BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-amine, 3,4-ethylenedioxyaniline, 6-amino-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-amine, 6-amino-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxan-6-ylamine, 1,4-benzodioxin-6-amine, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy aniline, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-ylamine, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amin
CID PubChem 89148
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-amine
SMILES NC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzodioxan-6-amine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à noir
Densité 1.2300g/mL
Point d’éclair 120°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5977 to 1.5997
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Benzodioxan-6-amine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.