Learn More
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10633995 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10633995 5 g Flacon en verre 5g
10103404 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10633995 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398210050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 29668-44-8
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00010092
Clé InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
CID PubChem 248127
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldéhyde
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 53.0°C
Couleur Beige / jaune
Point d’ébullition 105°C (20.0 hPa)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux et poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement