Learn More
1,4-benzodioxan, 99 %, ACROS Organics™
Code produit 10665052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665052 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-09-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00006821
Clé InChI BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
CID PubChem 10301
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Benzodioxan
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5485 to 1.5505
Quantité 25 mL
Beilstein 19, 22
Gravité spécifique 1.14
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all typical organic solvents
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide