Learn More
1,4-Benzodioxane-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11409117
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409117 1 g -
11419117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20661.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3663-80-7
Formule moléculaire C9H7O4
Poids moléculaire (g/mol) 179.15
Numéro MDL MFCD00084888
Clé InChI HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Synonyme 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
CID PubChem 2735450
Nom IUPAC (2S)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylate
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Point de fusion 122°C to 126°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%