Learn More
1,4-Acide benzodioxane-6-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349156 5 g 5g
11339156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20296.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 164014-95-3 | C8H9BO4 | 179.966 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164014-95-3
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.966
Numéro MDL MFCD01009696
Clé InChI SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxane-6-boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl boronic acid, 3,4-ethylenedioxy benzeneboronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylboranediol, boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl, 1,4-benzodioxan-6-boronic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-ylboronic acid, 1,4-benzodioxan-6-yl boronic acid
CID PubChem 2776178
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-ylboronique
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCCO2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Quantité 5 g
Beilstein 7478648
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%