Learn More
1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452978 5 g 5g
11442978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18696.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29668-44-8 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde finds its uses as building block in the synthesis of tetrahydroisoquinolinones, in the preparation of benzofuran analog, a potential inhibitor of CAMP-specific phosphodiesterase type IV, in the synthesis of (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylmethylene)-1-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. It was screened as a fragment for inhibitors of PDEA using enthalpy arrays and X-ray crystallography. 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde have also been used as an intermediate in the synthesis of a new class of Dopamine D3 and D4 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des tétrahydroisoquinoléinones, dans la préparation d’un analogue du benzofurane, un inhibiteur potentiel de la phosphodiestérase de type IV spécifique de l’AMPc, dans la synthèse du (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-6-ylméthylène)-1-méthyl-2-thioxoimidazolidin-4-one.Il a été analysé comme fragment pour les inhibiteurs de la PDEA en utilisant des matrices d’enthalpie et la cristallographie à rayons X.Le 1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde a également été utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’une nouvelle classe d’antagonistes des récepteurs de la dopamine D3 et D4.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et des bases.Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29668-44-8
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00010092
Clé InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
CID PubChem 248127
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldéhyde
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 104°C to 106°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%