Learn More
1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11462978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18696.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Le 1,4-benzodioxan-6-carboxaldéhyde est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des tétrahydroisoquinoléinones, dans la préparation d’un analogue du benzofurane, un inhibiteur potentiel de la phosphodiestérase de type IV spécifique de l’AMPc, dans la synthèse du (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxan-6-ylméthylène)-1-méthyl-2-thioxoimidazolidin-4-one. Il a été analysé comme fragment pour les inhibiteurs de la PDEA en utilisant des matrices d’enthalpie et la cristallographie à rayons X. Le 1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde a également été utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’une nouvelle classe d’antagonistes des récepteurs de la dopamine D3 et D4.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse des tétrahydroisoquinoléinones, dans la préparation d’un analogue du benzofurane, un inhibiteur potentiel de la phosphodiestérase de type IV spécifique de l’AMPc, dans la synthèse du (5Z)-5-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxane-6-ylméthylène)-1-méthyl-2-thioxoimidazolidin-4-one.Il a été analysé comme fragment pour les inhibiteurs de la PDEA en utilisant des matrices d’enthalpie et la cristallographie à rayons X.Le 1,4-benzodioxane-6-carboxaldéhyde a également été utilisé comme intermédiaire dans la synthèse d’une nouvelle classe d’antagonistes des récepteurs de la dopamine D3 et D4.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et des bases.Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane-6-carboxaldehyde
CAS 29668-44-8
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 104°C to 106°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Formule moléculaire C9H8O3
Numéro MDL MFCD00010092
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde
Clé InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C2OCCOC2=C1
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
CID PubChem 248127
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 99%