Learn More
Chlorure de 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414287 5 g 5g
15404287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31670.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 63758-12-3 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63758-12-3
Formule moléculaire C8H7ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.65
Numéro MDL MFCD02677681
Clé InChI JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
CID PubChem 2776169
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-chlorure de sulfonyle
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane-6-sulfonyl chloride
Point de fusion 65°C to 67°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 234.66