Learn More
1,4-Benzodioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448187 10 g 10g
11458187 50 g 50g
11468187 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17558.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 493-09-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxin) is used in the synthesis of stereoisomers which were evaluated as α- and β- adrenergic antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzo-1,4-dioxane (2,3-dihydro-1,4-benzodioxine) est utilisé dans la synthèse des stéréoisomères qui ont été évalués sous la forme d’antagonistes α- et β-adrénergiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-09-4
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00006821
Clé InChI BNBQRQQYDMDJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxan, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 1,4-benzodioxin, 2,3-dihydro, pyrocatechol ethylene ether, 1,2-ethylenedioxy benzene, benzodioxan, ethylene o-phenylene dioxide, 1,2-ethylenedioxybenzene, 1, 4-benzdioxan
CID PubChem 10301
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Benzodioxane
Densité 1.17
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.549
Quantité 10 g
Beilstein 120846
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%