Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-chlorophényl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Benzyloxy-3-chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 800371-67-9 |
| Formule moléculaire | C17H19ClN2O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-[3-Chloro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-piperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-16-12-15(20-10-8-19-9-11-20)6-7-17(16)21-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12,19H,8-11,13H2 |
| SMILES | Clc1cc(ccc1OCc2ccccc2)N3CCNCC3 |
| Nom IUPAC | 1-(3-chloro-4-phénylméthoxyphényl)pipérizine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.8 |
| Poids de la formule | 302.1186 |