Learn More
1-(4-Benzyloxy-3-méthoxyphényl)éthanone, TRC
Code produit 30345716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345716 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB286545500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Benzyloxy-3-methoxyphenyl)ethanone
CAS 1835-11-6
Formule moléculaire C16H16O3
Quantité 500 mg
Synonyme 1-[3-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 4'-(Benzyloxy)-3'-methoxy-acetophenone, Acetovanillone benzyl ether, NSC 201234
Formule InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-12(17)14-8-9-15(16(10-14)18-2)19-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,11H2,1-2H3
SMILES COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 256.3
Poids de la formule 256.1099