Learn More
1-[4-(Benzyloxy)phényl]-2-[(N-benzyl-N-méthyl)amino]-1-propanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone |
| CAS | 1797982-43-4 |
| Formule moléculaire | C24H25NO2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-[4-(Benzyloxy)phenyl]-2-[(N-benzyl-N-methyl)amino]-1-propanone, 1-[4-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-[(N-phenyl-N-methyl)methylamino]-1-propanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H25NO2/c1-19(25(2)17-20-9-5-3-6-10-20)24(26)22-13-15-23(16-14-22)27-18-21-11-7-4-8-12-21/h3-16,19H,17-18H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(C(N(C)CC1=CC=CC=C1)C)C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2 |
| Nom IUPAC | 1-[4-(phénylméthoxy)phényl]-2-[(N-phényl-N-méthyl)méthylamino]-1-propanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.46 |
| Poids de la formule | 359.19 |