Learn More
1,4'-Bipipéridinyl-4'-carboxamide-d10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4'-Bipiperidinyl-4'-carboxamide-d10 |
| CAS | 1330277-11-6 |
| Formule moléculaire | C11H11D10N3O |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide-d10, 4-(1-Piperidinyl)-4-(aminocarbonyl)piperidine-d10, 4-Carbamoyl-4-(1-piperidinyl)piperidine-d10, [1,4']Bipiperidinyl-4'-carboxylic Acid Amide-d10, NSC 76044-d10 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H21N3O/c12-10(15)11(4-6-13-7-5-11)14-8-2-1-3-9-14/h13H,1-9H2,(H2,12,15)/i1D2,2D2,3D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2(CCNCC2)C(=N)O |
| Nom IUPAC | acide 4-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dédéc patientiopéridine-1-yl)pipéridine-4-carboximid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.37 |
| Poids de la formule | 221.2312 |