Learn More
1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| CAS | 13001-39-3 |
| Formule moléculaire | C24H16N2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Fluorescent Agent ER, ER 1, 2,2'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile, 2,2'-(1,4-Phenylenedi-2,1-ethenediyl)bis[benzonitrile], 1,4-Bis(2-cyanostyryl)benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-7-3-1-5-21(23)15-13-19-9-11-20(12-10-19)14-16-22-6-2-4-8-24(22)18-26/h1-16H/b15-13+,16-14+ |
| SMILES | N#Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(\C=C\c3ccccc3C#N)cc2 |
| Nom IUPAC | 2-[(E)-2-[4-[(E)-2-(2-canophényl)éthényl]phényl]éthényl]benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 332.4 |
| Poids de la formule | 332.1313 |