Learn More
1,4-Bis(2-hydroxyéthyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is applied for desulfurization, decarburization extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est appliqué pour la désulfuration, l’extraction de décarbonisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à 4°C. À tenir à l’écart des agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine |
| Point de fusion | 133°C to 136°C |
| Point d’ébullition | 215°C to 220°C (50 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 174.24 |
| Pourcentage de pureté | 99% |