Learn More
1,4-Bis(2-hydroxyéthyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491188 25 g 25g
15481188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55063.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-96-3 | C8H18N2O2 | 174.244 g/mol
It is applied for desulfurization, decarburization extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué pour la désulfuration, l’extraction de décarbonisation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à 4°C. À tenir à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-96-3
Formule moléculaire C8H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.244
Numéro MDL MFCD00006157
Clé InChI VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-piperazinediethanol, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanol, 1,4-bis 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl piperazine, 1,4-di 2-hydroxyethyl piperazine, n,n'-dihydroxyethylpiperazine, n,n'-di 2-hydroxyethyl piperazine, unii-eq349pkx8y, piperazine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, 1,4-bis beta-hydroxyethyl piperazine
CID PubChem 67151
Nom IUPAC 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES C1CN(CCN1CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
Point de fusion 133°C to 136°C
Point d’ébullition 215°C to 220°C (50 mmHg)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 99%