Learn More
1,4-bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439746 10 g 10g
11349246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20259.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1992-15-0 | Molecular Formula: C12H6F12O2 | Molecular Weight: 410.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1992-15-0
Formule moléculaire C12H6F12O2
Poids moléculaire (g/mol) 410.16
Numéro MDL MFCD00042091
Clé InChI YTJDSANDEZLYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis hexafluoro-alpha-hydroxyisopropyl benzene, 2,2'-1,4-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzene, 1,4-bis perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzene, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl phenyl propan-2-ol, 1,4-bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrakis trifluoromethyl-1,4-benzenedimethanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethy l phenyl propan-2-ol, 2,2'-p-phenylene bis 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 1,4-bis 2-hydroxyhexafluoro-2-propyl benzene
CID PubChem 631065
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propan-2-ol
SMILES OC(C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Point de fusion 92°C to 95°C
Point d’ébullition 100°C (20 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 410.16
Pourcentage de pureté 98%