Learn More
1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457004 5 g 5g
11447004 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457004 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21472.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2948-46-1 | C12H18O2 | 194.274 g/mol
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,1 g/L) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des acides, des chlorures acides, des anhydrides acides, des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2948-46-1
Formule moléculaire C12H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.274
Numéro MDL MFCD00009827
Clé InChI LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol
CID PubChem 18062
Nom IUPAC 2-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Point de fusion 142°C to 146°C
Point d’ébullition 167°C to 168°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water (2.1g/L) (25°C).
Poids de la formule 194.28
Pourcentage de pureté 97%