Learn More
1,4-Bis(3-aminopropyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303206 25 g 25g
11313206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12508.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7209-38-3 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,4-bis(3-aminopropyl)pipérazine a été utilisée pour fonctionnaliser la montmorillonite naturelle (M) et la kanémite synthétique (K)1.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7209-38-3
Formule moléculaire C10H24N4
Poids moléculaire (g/mol) 200.33
Numéro MDL MFCD00006161
Clé InChI XUSNPFGLKGCWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis 3-aminopropyl piperazine, 1,4-piperazinedipropanamine, 3,3'-piperazine-1,4-diyl bis propan-1-amine, bis aminopropyl piperazine, n,n'-bis 3-aminopropyl piperazine, unii-7gvx6c734b, bapp, ccris 8915, 1,4-di 3-aminopropyl piperazine, 3,3'-piperazine-1,4-diyldipropan-1-amine
CID PubChem 81629
Nom IUPAC 3-[4-(3-aminopropyl)pipérazine-1-yl]propan-1-amine
SMILES C1CN(CCN1CCCN)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Point de fusion 14°C
Point d’ébullition 150°C to 152°C (2 mmHg)
Point d’éclair 162°C (323°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 111747
Poids de la formule 200.33
Pourcentage de pureté 98%