Learn More
1,4-Bis(3-aminopropyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine was used to functionalize natural montmorillonite (M) and synthetic kanemite (K)1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1,4-bis(3-aminopropyl)pipérazine a été utilisée pour fonctionnaliser la montmorillonite naturelle (M) et la kanémite synthétique (K)1.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine |
| Point de fusion | 14°C |
| Densité | 0.973 |
| Point d’ébullition | 150°C to 152°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | 162°C (323°F) |
| Indice de réfraction | 1.5018 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 111747 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Show More |