Learn More
1,4-Bis(3-chlorophényl)-pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(3-chlorophenyl)-piperazine |
| CAS | 79975-63-6 |
| Formule moléculaire | C16 H16 Cl2 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,4-Bis-3-chlorophenylpiperazine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16Cl2N2/c17-13-3-1-5-15(11-13)19-7-9-20(10-8-19)16-6-2-4-14(18)12-16/h1-6,11-12H,7-10H2 |
| SMILES | Clc1cccc(c1)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3 |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(3-chlorophényl)pipérizine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.22 |
| Poids de la formule | 306.0691 |