Learn More
1,4-bis(7-chloroquinoléin-4-yl)pipérazine, TRC
Code produit 30364099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364099 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC327200250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-bis(7-Chloroquinolin-4-yl)piperazine
CAS 31502-87-1
Formule moléculaire C22H18Cl2N4
Quantité 250 mg
Synonyme 4,4'-(1,4-Piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline]
Formule InChI InChI=1S/C22H18Cl2N4/c23-15-1-3-17-19(13-15)25-7-5-21(17)27-9-11-28(12-10-27)22-6-8-26-20-14-16(24)2-4-18(20)22/h1-8,13-14H,9-12H2
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)N=CC=C2N3CCN(CC3)C4=CC=NC5=C4C=CC(=C5)Cl
Nom IUPAC 7-chloro-4-[4-(7-chloroquinoline-4-yl)pipérazin-1-yl]quinoline
Poids moléculaire (g/mol) 409.31
Poids de la formule 408.0909