Learn More
1,4-Bis(chlorométhyl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(chloromethyl)benzene |
| CAS | 623-25-6 |
| Formule moléculaire | C8H8Cl2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,4-Di(chloromethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzyl chloride, p-Bis(chloromethyl)benzene, p-Chloromethylbenzyl chloride, p-Di(chloromethyl)benzene, p-Dichloroxylylenep-Xylene-a,a’-dichloride, p-Xylylene dichloridea,a’-Dichloro-p-xylene, a,a’-Dichloro-p-xylol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(CCl)cc1 |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(chlorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.06 |
| Poids de la formule | 174.0003 |