Learn More
1,4-bis(difluorométhyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429737 1 g 1g
11439737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22193.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-54-0
Formule moléculaire C8H6F4
Poids moléculaire (g/mol) 178.13
Numéro MDL MFCD01320708
Clé InChI VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
CID PubChem 2734031
Nom IUPAC 1,4-bis(difluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Densité 1.312
Point d’ébullition 83°C to 84°C (30 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.13
Pourcentage de pureté 98%