Learn More
1,4-bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424607 1 g 1g
11434607 5 g 5g
11444607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21122.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane is used in Suzuki reaction. It plays an essential role as a ligand in palladium(0)-catalyzed acylcyanation of arylacetylenes and deprotection of allyloxycarbamates. It acts as a ligand for alkylations, isomerization reactions and in organometallic chemistry. Further, it is used in Heck reaction, Negishi coupling and Sonogashira coupling. In addition to this, it is useful in organometallic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-bis(diphénylphosphino)butane est utilisé dans la réaction de Suzuki. Il joue un rôle essentiel en tant que ligand dans l’acylcyanation catalysée par le palladium(0) des arylacétylènes et la déprotection des allyloxycarbamates. Il intervient comme ligand dans les alkylations, les réactions d’isomérisation et en chimie organométallique. En outre, il est utilisé dans la réaction de Heck, le couplage de Negishi et le couplage de Sonogashira. Par ailleurs, il est aussi utile en chimie organométallique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7688-25-7
Formule moléculaire C28H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Numéro MDL MFCD00003051
Clé InChI BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
CID PubChem 82124
Nom IUPAC 4-diphénylphosphanylbutyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Point de fusion 132°C to 136°C
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)4P(C6H5)2
Quantité 1 g
Beilstein 706446
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Slightly soluble in water
Poids de la formule 426.48
Pourcentage de pureté 98%