Learn More
1,4-bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10452451 25 g Flacon en verre 25g
10442451 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296460250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7688-25-7 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7688-25-7
Formule moléculaire C28H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Numéro MDL MFCD00003051
Clé InChI BCJVBDBJSMFBRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis diphenylphosphino butane, dppb, phosphine, 1,4-butanediylbis diphenyl, 4-diphenylphosphanyl butyl diphenylphosphane, unii-35hp6ltd2d, tetramethylenebis diphenylphosphine, 35hp6ltd2d, 4-diphenylphosphanylbutyl diphenyl phosphane, 1,4-bis-diphenylphosphino butane
CID PubChem 82124
Nom IUPAC 4-diphénylphosphanylbutyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Bis(diphenylphosphino)butane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 1254
Poids de la formule 426.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline