Learn More
1,4-Bis(méthylamino)anthraquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334354 25 g -
11324354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334354 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00903.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2475-44-7
Formule moléculaire C16H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.30
Numéro MDL MFCD00001198
Clé InChI QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disperse blue 14, 1,4-bis methylamino anthraquinone, resiren blue tb, solvent blue 78, acetate blue b, celliton fast blue b, cibacet blue br, setacyl blue bs, teraprint blue r, 1,4-bis methylamino anthracene-9,10-dione
CID PubChem 17189
Nom IUPAC 1,4-bis(méthylamino)anthracène-9,10-dione
SMILES CNC1=CC=C(NC)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(methylamino)anthraquinone
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2220693
Poids de la formule 266.3
Pourcentage de pureté 95%