Learn More
1,4-Bis(trichlorométhyl)-2,5-dichlorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(trichloromethyl)-2,5-dichlorobenzene |
| CAS | 2142-29-2 |
| Formule moléculaire | C8H2Cl8 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,4-Dichloro-2,5-bis(trichloromethyl)-Benzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H2Cl8/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(c(Cl)cc1C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 1,4-dichloro-2,5-bis(trichlorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.73 |
| Poids de la formule | 377.7665 |