Learn More
1,4-bis(trichlorométhyl)benzène, 99 %, Acros Organics
Code produit 10615592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10615592 1 g Flacon en verre 1g
10417750 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10615592 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-36-0
Formule moléculaire C8H4Cl6
Poids moléculaire (g/mol) 312.82
Numéro MDL MFCD00000791
Clé InChI OTEKOJQFKOIXMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis trichloromethyl benzene, bitriben, chloksil, chloxil, chloxyl, hexichol, khloksil, khloxil, cloxil, hetol
CID PubChem 6233
Nom IUPAC 1,4-bis(trichlorométhyl)benzène
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Bis(trichloromethyl)benzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106°C to 110°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 312°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(CCl3)2
Quantité 1 g
Beilstein 05, 385
Merck Index 15, 1304
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 2.07 mPa.s (120°C)
Poids de la formule 312.83
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.