Learn More
1,4-Bis(trifluorométhyl)benzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494220 100 g 100g
11478337 5 g 5g
11488337 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18411.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 433-19-2 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-19-2
Formule moléculaire C8H4F6
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Numéro MDL MFCD00000402
Clé InChI PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-di trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-benzene, hexafluoro-p-xylene, p-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-bis trifluoromethyl, 1,4-bis-trifluoromethylbenzene, p-trifluoromethylbenzotrifluoride, ptf-tfm, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-p-xylene
CID PubChem 67945
Nom IUPAC 1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
Point de fusion -1°C
Densité 1.381
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.379
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1912445
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté 99%