Learn More
1,4-Bis(trifluorométhyl)benzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 433-19-2 |
| Formule moléculaire | C8H4F6 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,4-bis(trifluorométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.11 |
| Poids de la formule | 214.0217 |