Learn More
1,4-Bis(trifluorométhyl)benzène, TRC
Code produit 30394405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF58874025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 433-19-2
Formule moléculaire C8H4F6
Quantité 25 g
Synonyme 1,4-Di(trifluoromethyl)benzene, NSC 61992PTF-TFM, p-Bis(trifluoromethyl)benzene, p-Trifluoromethylbenzotrifluoride, p-Xylene hexafluoride, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-p-xylene
Formule InChI InChI=1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,4-bis(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Poids de la formule 214.0217