Learn More
1-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)-4-méthylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10642675
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10642675 5 g Flacon en verre ambré 5g
10402074 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10642675 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC77310DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 919352-66-2
Formule moléculaire C8H12BrN3S
Poids moléculaire (g/mol) 262.17
Numéro MDL MFCD09878991
Clé InChI GHLARJPRKBAWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl-4-methylpiperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl thiazole, 4-bromo-2-4-methylpiperazin-1-yl-1,3-thiazole, 1-4-bromo-thiazol-2-yl-4-methyl-piperazine, 4-bromo-2-4-methylpiperazinyl-1,3-thiazole, piperazine, 1-4-bromo-2-thiazolyl-4-methyl, 2-4-methylpiperazin-1-yl-4-bromothiazole, 4-bromo-2-n-methylpiperazin-1-yl thiazole
CID PubChem 43811061
Nom IUPAC 4-bromo-2-(4-méthylpipérazine-1-yl)-1,3-thiazole
SMILES CN1CCN(CC1)C1=NC(Br)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)-4-methylpiperazine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 262.17
Pourcentage de pureté 97%