Learn More
1-(4-Bromo-1-phénylbutyl)-4-fluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene |
| CAS | 2518235-39-5 |
| Formule moléculaire | C16H16BrF |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-(4-Bromo-1-phenylbutyl)-4-fluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16BrF/c17-12-4-7-16(13-5-2-1-3-6-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2 |
| SMILES | BrCCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(F)C=C2 |
| Nom IUPAC | 1-(4-bromo-1-phénylphényl)-4-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.2 |
| Poids de la formule | 306.04 |